D1435
Dimetil solfossido
meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
Sinonimo/i:
DMSO
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
tecniche
cryopreservation: suitable
Impurezze
≤0.1% water (Karl Fischer, USP)
≤0.2% water (Karl Fischer, EP)
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.478-1.479
n20/D 1.479 (lit.)
P. eboll.
189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
Solubilità
H2O: miscible (completely)
Densità
1.100-1.104 g/mL at 25 °C (relative density (EP))
1.10 g/mL (lit.)
Assorbanza UV
λ: 285 nm Amax: ≤0.20
λ: 295 nm Amax: ≤0.20
Stringa SMILE
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- per la dissoluzione del colorante tetrametilrodamina, usato come fluoroforo negli esperimenti di ibridazione in situ fluorescente (FISH).
- come controllo nel saggio di immunofluorescenza indiretta (IFA) delle cellule di testicolo di suino (ST)
- per la sospensione e la separazione delle cellule buccali
- un solvente aprotico polare utilizzato nelle reazioni a catena della polimerasi (PCR) e come crioprotettore vetrificante per la conservazione di cellule, tessuti e organi.
Azioni biochim/fisiol
Avvertenza
Altre note
tabella sulla miscibilità/immiscibilità del dimetilsolfossido
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Overview of good cell banking practices for cell line cryopreservation purposes.