Documenti fondamentali
01934
Supelco
Dimetil solfossido
Dimethyl sulfoxide
for inorganic trace analysis, ≥99.99995% (metals basis)
Sinonimo/i:
DMSO
Scegli un formato
1 L
227,00 €
227,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
227,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.13
Beilstein:
506008
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
227,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.7 (vs air)
2.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
0.42 mmHg
Saggio
≥99.9% (GC)
≥99.99995% (metals basis)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
42 %
dilution
(for analytical testing)
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
P. ebollizione
189 °C (lit.)
189 °C
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
16-19 °C
Solubilità
H2O: miscible (completely)
Densità
1.099-1.101 g/mL at 20 °C
1.10 g/mL (lit.)
Cationi in tracce
Ag: ≤0.5 μg/kg
Al: ≤1 μg/kg
As: ≤0.01 mg/kg
Au: ≤0.5 μg/kg
Be: ≤0.5 μg/kg
Bi: ≤0.5 μg/kg
Ca: ≤20 μg/kg
Cd: ≤0.5 μg/kg
Ce: ≤0.5 μg/kg
Co: ≤0.5 μg/kg
Cr: ≤5 μg/kg
Cs: ≤0.5 μg/kg
Cu: ≤5 μg/kg
Fe: ≤20 μg/kg
Ga: ≤0.5 μg/kg
Ge: ≤0.5 μg/kg
Hg: ≤5 μg/kg
In: ≤10 μg/kg
Ir: ≤0.5 μg/kg
K: ≤10 μg/kg
Li: ≤0.5 μg/kg
Mg: ≤10 μg/kg
Mn: ≤5 μg/kg
Mo: ≤0.5 μg/kg
Na: ≤50 μg/kg
Ni: ≤5 μg/kg
Os: ≤1 μg/kg
Pb: ≤0.5 μg/kg
Pd: ≤0.5 μg/kg
Pt: ≤0.5 μg/kg
Rb: ≤0.5 μg/kg
Rh: ≤0.5 μg/kg
Ru: ≤0.5 μg/kg
Sb: ≤0.5 μg/kg
Se: ≤0.01 mg/kg
Sn: ≤0.5 μg/kg
Sr: ≤0.5 μg/kg
Ti: ≤5 μg/kg
Tl: ≤0.5 μg/kg
U: ≤0.5 μg/kg
V: ≤0.5 μg/kg
Zn: ≤5 μg/kg
Zr: ≤0.5 μg/kg
Stringa SMILE
CS(C)=O
applicazioni
sample preparation
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Enzymatic/chemical analysis of dietary fiber.: Focused on the analytical techniques for analyzing dietary fibers, which could be adapted for the analysis of complex organic matrices in the presence of DMSO ( Theander et al., 1994).
  • Levans: I. Fractionation, solution viscosity, and chemical analysis of levan produced by Streptococcus salivarius.: This research details the fractionation and analysis of bacterial levan, which could inform studies involving the solubilization and analysis of similar polysaccharides in DMSO ( Ehrlich et al., 1975).
Avvertenza
Si sottoraffredda facilmente e rifonde lentamente a temperatura ambiente. Il prodotto solidificato può liquefarsi nuovamente senza subire danni se riscaldato a temperatura ambiente.
Altre note
For information on dimethyl sulfoxide miscibility, please visit the following link:
Dimethyl Sulfoxide Miscibility/Immiscibility Table
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Claudia C Faria et al.
Cancer research, 75(1), 134-146 (2014-11-14)
Medulloblastoma is the most common malignant pediatric brain tumor, with metastases present at diagnosis conferring a poor prognosis. Mechanisms of dissemination are poorly understood and metastatic lesions are genetically divergent from the matched primary tumor. Effective and less toxic therapies
A Hillarp et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 12(9), 1545-1553 (2014-06-27)
Apixaban is an oral direct factor Xa inhibitor developed for the prophylaxis and treatment of thromboembolic disorders. Laboratory monitoring is not necessary, but the effects on common coagulation reagents and assays constitute clinically valuable information. To investigate the effects of apixaban
Rory W Blackler et al.
British journal of pharmacology, 172(4), 992-1004 (2014-10-10)
Hydrogen sulphide is an important mediator of gastrointestinal mucosal defence. The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is significantly limited by their toxicity in the gastrointestinal tract. Particularly concerning is the lack of effective preventative or curative treatments for NSAID-induced
Wiebke Nahrendorf et al.
The Journal of infectious diseases, 210(12), 1981-1990 (2014-06-28)
Immunization of healthy volunteers during receipt of chemoprophylaxis with Plasmodium falciparum sporozoites (CPS-immunization) induces sterile protection from malaria. Antibody responses have long been known to contribute to naturally acquired immunity against malaria, but their association with sterile protection after whole
Björn Zörner et al.
Brain : a journal of neurology, 137(Pt 6), 1716-1732 (2014-04-17)
Anatomical plasticity such as fibre growth and the formation of new connections in the cortex and spinal cord is one known mechanism mediating functional recovery after damage to the central nervous system. Little is known about anatomical plasticity in the
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto