1.28220
Zinc chloride
EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, JP, USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Zinc chloride, Zinc dichloride
Prodotti consigliati
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® API
Stato
powder
Punto di fusione
287-304 °C
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
[Zn+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Disponibile per gli abbonati o a pagamento
Gratis - Registrati per scaricarlo
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Medicine for children poses unique formulation challenges compared to adults. Consider developmental physiology and age specifics when designing pharmaceuticals. Quality issues can severely impact patient safety. Therefore, excipient quality, supplier selection, and supply chain security are crucial, particularly for pediatric formulations.
Contenuto correlato
Developing formulations specifically for infants and children is increasingly important. To help you master these challenges effectively, we offer an extensive portfolio of well-established high-quality excipients and APIs for pediatric pharmaceutical formulations that are proven in practice.