Vai a
1.06576
Sodio fosfato bibasico diidrato
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio, Fosfato di sodio secondario, Di-sodio idrogenofosfato, Fosfato disodico, Sodio fosfato bibasico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Spedizione prevista il10 giugno 2026daMerck S.p.A
54,50 €
5 kg
Spedizione prevista il28 maggio 2026daMerck S.p.A
153,00 €
12 kg
Spedizione prevista il22 giugno 2026daMerck S.p.A
333,00 €
Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A
399,00 €
25 kg
Spedizione prevista il13 luglio 2026daMerck S.p.A
447,00 €
25 kg
Spedizione prevista il10 giugno 2026daMerck S.p.A
490,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Na2HPO4 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.99
UNSPSC Code:
12352302
EC Index Number:
231-448-7
MDL number:
54,50 €
Spedizione prevista il10 giugno 2026Dettagli
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
9.0-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
93 g/L
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
General description
Trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Application
Il sodio diidrogeno fosfato diidrato è tipicamente utilizzato come componente del sistema dei tamponi fosfato per le purificazioni cromatografiche a valle di biomolecole o per la formulazione liquida finale.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.282377164371645
Fosfato di sodio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
SAFC
1.28237
Fosfato di sodio
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
BP, Ph. Eur., USP
agency
-
agency
-
form
solid
form
crystalline
form
crystals
form
crystals
solubility
93 g/L
solubility
-
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
hot water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
BioUltra
product line
BioXtra
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodio fosfato bibasico diidrato
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..