Vai a
1.37017
Sodio cloruro
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 kg
Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A
46,30 €
5 kg
Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A
74,00 €
3 kg
Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A
163,00 €
12 kg
Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A
170,00 €
25 kg
Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A
265,00 €
25 kg
Spedizione prevista il12 giugno 2026daMerck S.p.A
338,00 €
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
391,00 €
100 kg
Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A
1.280,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NaCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.44
EC Index Number:
231-598-3
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3534976
MDL number:
46,30 €
Spedizione prevista il29 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
1.3 hPa ( 865 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
form
solid
feature
RNase and DNase free
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
1461 °C/1013 hPa
mp
801 °C (lit.)
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
General description
In ambito formulativo, trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e di rispettare i requisiti normativi, può essere un compito arduo. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portfolio SAFC® di prodotti di alta qualità per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Application
Il cloruro di sodio è un sale minerale con un ampio spettro di impieghi nelle formulazioni farmaceutiche Di norma, viene utilizzato come agente osmotico nelle forme di dosaggio liquide, p. es. per la preparazione di formulazioni isotoniche, come agente di carica o come agente di rivestimento nelle forme solide di dosaggio così come nelle forme semisolide quali le creme.
Visti i livelli estremamente bassi di contaminazione microbica e di endotossine, il cloruro di sodio Emprove® Expert è particolarmente indicato per le applicazioni ad alto rischio.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.162241.064001.06444
Sodio cloruro EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37017
Sodio cloruro
Sodio cloruro EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
SAFC
1.16224
Sodio cloruro
Sodio cloruro EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
SAFC
1.06400
Sodio cloruro
Sodio cloruro EMPROVE® API Ph Eur,BP,JP,USP
SAFC
1.06444
Sodio cloruro
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
agency
BP, JP, USP, ChP, Ph. Eur.
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
agency
BP, Ph. Eur., USP
agency
BP, JP, Ph. Eur., USP
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
EMPROVE® API
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
density
2.17 g/cm3 at 20 °C
density
-
bp
1461 °C/1013 hPa
bp
1461 °C/1013 hPa
bp
1461 °C/1013 hPa
bp
1461 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodio cloruro
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..