Documenti
1.06444
SAFC
Sodio cloruro
EMPROVE® API Ph Eur,BP,JP,USP
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
About This Item
Formula condensata:
NaCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.44
Beilstein:
3534976
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-598-3
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 865 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® API
Forma fisica
solid
Potenza
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
1461 °C
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Solubilità
358 g/L
Densità bulk
1140 kg/m3
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Forti di quasi 200 anni di esperienza, per i nostri API di elevata qualità siamo in grado di fornire un know-how produttivo da leader di settore e un esauriente supporto in materia normativa. Da un assortimento completo di folati innovativi a servizi di sintesi su misura, le nostre soluzioni personalizzate e scalabili sono in grado di soddisfare qualunque esigenza produttiva. Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Il substrato TMB viene utilizzato nelle procedure ELISA che utilizzano coniugati con perossidasi di rafano. L′API Meglumina Emprove® viene prodotta conformemente alle linee guida ICH Q7. A CEP is available.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Potassio cloruro EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 508
SAFC
1.04935
Potassio cloruro
Sodio cloruro volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Supelco
1.02406
Sodio cloruro
Sodio cloruro tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
71383
Sodio cloruro
Sodio cloruro ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S9888
Sodio cloruro
Sodio idrossido pellets, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, NF, JP
SAFC
1.37020
Sodio idrossido
Sodio cloruro puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), ≤0.00002% Al
Sigma-Aldrich
13423
Sodio cloruro
Sodio cloruro BioXtra, ≥99.5% (AT)
Sigma-Aldrich
S7653
Sodio cloruro
Sodio cloruro BioUltra, for molecular biology, ~5 M in H2O
Sigma-Aldrich
71386
Sodio cloruro