Documenti
1.06406
Supelco
Sodio cloruro
99.99 Suprapur®
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
About This Item
Formula condensata:
NaCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.44
Beilstein:
3534976
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-598-3
NACRES:
NB.21
Grado
for inorganic trace analysis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 865 °C)
Saggio
99.99%
Forma fisica
solid
Potenza
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
1461 °C/1013 hPa
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Solubilità
358 g/L
Densità bulk
1140 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
99,99 Suprapur®
Applicazioni
Cloruro di sodio 99,99 Suprapur®. Numero CAS 7647-14-5, Numero EC 231-598-3.
Linkage
Sostituisce: 6406; 6406-2; 6406-1
Risultati analitici
Purezza (metallica)min. 99,99%Saggio (argentometrico)min. 99,5%Bromuro (Br)max 10 ppmIoduro (I)max 10 ppmFosfato (PO₄)max 5 ppmSolfato (SO₄)max 10 ppmAzoto totale (N)max 10 ppmEsacianoferrato (Fe(CN)₆)max 1 ppmAl (Alluminio)max 0,01 ppmBa (Bario)max 2 ppmCa (Calcio)max 0,1 ppmCd (Cadmio)max 0,005 ppmCe (Cerio)max 0,005 ppmCo (Cobalto)max 0,005 ppmCr (Cromo)max 0,01 ppmCs (Cesio)max 5 ppmCu (Rame)max 0,005 ppmEu (Europio)max 0,005 ppmFe (Ferro)max 0,05 ppmK (Potassio)max 5 ppmLa (Lantanio)max 0,005 ppmLi (Litio)max 0,5 ppmMg (Magnesio)max 0,05 ppmMn (Manganese)max 0,01 ppmNi (Nichel)max 0,01 ppmPb (Piombo)max 0,005 ppmRb (Rubidio)max 0,5 ppmSc (Scandio)max 0,005 ppmSm (Samario)max 0,005 ppmSr (Stronzio)max 0,1 ppmTl (Tallio)max 0,005 ppmY (Ittrio)max 0,005 ppmYb (Itterbio)max 0,005 ppmZn (Zinco)max 0,01 ppm
Note legali
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Sodio cloruro ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
S9888
Sodio cloruro
Sodio cloruro EMPROVE® API Ph Eur,BP,JP,USP
SAFC
1.06444
Sodio cloruro
Sodio cloruro EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37017
Sodio cloruro
Sodio cloruro reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Supelco
71387
Sodio cloruro
Sodio cloruro Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
SX0420
Sodio cloruro
Sodio cloruro ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
S9625
Sodio cloruro
Sodio cloruro Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1321
Sodio cloruro
Sodio cloruro anhydrous, Redi-Dri™, free-flowing, ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
746398
Sodio cloruro