Documenti
7710-OP
Millipore
Sodio cloruro
OmniPur® Grade, >=99.5%
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
About This Item
Formula condensata:
NaCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.44
Beilstein:
3534976
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Forma fisica
granular (Fine)
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Molecular Biology Grade.
A260 (0.1 M, water): ≤0.01 AU
A280 (0.1 M, water): ≤0.01 AU
Assay: ≥99.5%
Barium (Ba): ≤0.001%
Calcium, magnesium, and R2O3 precipitate: ≤0.005%
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
Insoluble matter: ≤0.005%
Iodide (I): ≤0.002%
pH of a 5% solution at 25°C: 5.5-7.5
Phosphatase: none detected
Phosphate (PO4): ≤0.0005%
Potassium (K): ≤0.005%
Protease: none detected
RNAse: none detected
Sulfate (SO4): ≤0.003%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Sodio cloruro BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
Sigma-Aldrich
71376
Sodio cloruro
Sodio cloruro EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37017
Sodio cloruro
Sodio cloruro volumetric standard, secondary reference material for argentometry, traceable to NIST SRM Certipur® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Supelco
1.02406
Sodio cloruro
Sodio cloruro BioUltra, for molecular biology, ~5 M in H2O
Sigma-Aldrich
71386
Sodio cloruro
Sodio cloruro tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
71383
Sodio cloruro
Sodio cloruro 0.85%
Sigma-Aldrich
S0817
Sodio cloruro
Sodio cloruro anhydrous, Redi-Dri™, free-flowing, ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
746398
Sodio cloruro
Sodio cloruro 5 M
Sigma-Aldrich
S6546
Sodio cloruro