Documenti fondamentali
1.00243
SAFC
Acido citrico
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
acido 2-idrossipropan-1,2,3-tricarbossilico, acido idrossitricarballilico
About This Item
Formula condensata:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.14
Beilstein:
4018641
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero E:
E330
Numero indice EU:
201-069-1
agenzia
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Tensione di vapore
<1 Pa ( 25 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
fine powder
powder
Potenza
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Dimensione particelle
(see specification)
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Punto di fusione
135-152 °C
Temp. transizione
flash point 173.9 °C
Solubilità
880 g/L
Densità
1.54 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso. Grazie al nostro know-how applicativo e alla nostra competenza in materia normativa, possiamo assistervi in ogni fase dello sviluppo, del passaggio di scala e della produzione.
Le materie prime incluse nel programma Emprove® sono sempre accompagnate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire la conformità dei vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle cGMP pertinenti.
Applicazioni
Citric acid is typically used as pH adjuster, buffer agent or as antioxidant in pharmaceutical formulations.
®
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
345.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
173.9 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Acido citrico BioXtra, &#8805;99.5%
Sigma-Aldrich
C0706
Acido citrico
Acido citrico anhydrous powder, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00241
Acido citrico
Acido citrico anhydrous powder, EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.37002
Acido citrico
Acido citrico reagent grade, &#8805;98% (GC/titration)
Sigma-Aldrich
C7129
Acido citrico
Sodio cloruro EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP
SAFC
1.16224
Sodio cloruro
Glicina crystalline, EMPROVE&#174; EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
SAFC
1.00590
Glicina
Acido citrico anhydrous fine-granular, EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 330
SAFC
1.00247
Acido citrico