Documenti fondamentali
MX0488
Supelco
Metanolo
≥99.9% (GC), suitable for HPLC, OmniSolv®
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116121
Numero indice EU:
200-659-6
Saggio:
≥99.9% (GC)
tecniche:
HPLC: suitable
P. ebollizione:
64.7 °C (lit.)
Tensione di vapore:
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Il prodotto MX0488 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Nome del prodotto
Metanolo, gradient grade OmniSolv®, ≥99.9% (GC)
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Livello qualitativo
100
300
Tensione di vapore
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.05% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable base
≤0.3 μeq/g Titrable acid
≤10 ppm Acetone
Residuo dopo evaporazione
≤1 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 9.7 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤203 nm
Assorbanza UV
λ: 203 nm Amax: ≤1.00
λ: 205 nm Amax: ≤0.80
λ: 210 nm Amax: ≤0.25
λ: 220 nm Amax: ≤0.10
λ: 230 nm Amax: ≤0.03
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.005
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Formato
neat
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Methanol, also known as Methyl alcohol, is a colorless organic solvent commonly used to dissolve substances with high and medium polarity. It is also used as a starting material/solvent for synthesis. [1]
Applicazioni
Methanol is used as a solvent:
  • In the mobile phase during the reversed phase for high-performance liquid chromatography (HPLC) analysis. [2]
  • To prepare the stock solution of Fluorescein dye. [3]
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Acetone10ppm maxAssay (GC)99.9% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidGradient at 235 nm0.001AU maxGradient at 254 nm0.001AU maxIdentity (IR-spectrum)ConformsRefractive index (at 20°C)1.327-1.329Titrable acid0.3µeq/g maxTitrable base0.2µeq/g maxUV Abs. at 203 nm1.00AU maxUV Abs. at 205 nm0.80AU maxUV Abs. at 210 nm0.25AU maxUV Abs. at 220 nm0.10AU maxUV Abs. at 230 nm0.03AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 260 nm0.005AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off203nm maxWater (H2O)0.05% max
Evaporation Number: 1.9
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
High-performance liquid chromatographic stationary phases based on polysiloxanes with different chain lengths thermally immobilized on silica supports.
Edivan T, et al.
Journal of Chromatography A, 1119, 135-139 (2006)
Method validation for the determination of furosemide in plasma by liquid-liquid extraction and high-performance liquid chromatography with fluorescence detection.
CAROLINA GG, et al.
Journal of the Chilean Chemical Society, 50, 479-482 (2005)
Methanol
Gronemann O, et al.
Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry (2000)
Articoli
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.