Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
8.18760
Supelco
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
≥99.5% (GC), for preparative purposes, synthesis, cleaning, extraction and analytical purposes, EMPLURA®
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
200-578-6
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Etanolo, for preparative purposes, absolute EMPLURA®, for extraction
Grado
for extraction
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
59 hPa ( 20 °C)
Descrizione
for analytical purposes
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Potenza
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezze
≤0.2% Water
Residuo dopo evaporazione
≤0.0025%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 12 °C
applicazioni
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Ci impegniamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo prodotto è biorinnovabile ed alternativo ai solventi di origine petrolchimica. L′etanolo è un solvente verde preferibile dal punto di vista ambientale ed è pertanto in linea con i principi relativi all′utilizzo di "Solventi e ausiliari più sicuri” e all′”Uso di materie prime rinnovabili”. Per maggiori informazioni,  cliccare qui
L′etanolo, (prodotto di grado EMPLURA®) è decisamente indicato per numerose applicazioni di base, come il lavoro di preparazione in laboratorio, la pulizia o i processi di produzione ordinari.
Applicazioni
  • Effetti dell'esposizione a etanolo o a glicole etilenico sull'espressione di PPAR gamma e aromatasi nel tessuto adiposo. Questo studio esplora gli effetti biochimici dell'esposizione all'etanolo sull'espressione delle proteine che influenzano le vie metaboliche nei tessuti adiposi, soffermandosi sulla sua applicazione analitica nella comprensione delle interazioni chimiche all'interno dei sistemi biologici (Vogel et al., 2024).
  • Progressi nella determinazione del contenuto di etanolo negli idrogel: metodi non distruttivi e operativi per le ispezioni sanitarie e penali. Lo studio si concentra sulle tecniche non distruttive per determinare il contenuto di etanolo negli idrogel, fondamentali per le applicazioni nel monitoraggio sanitario e nell'analisi forense, offrendo approfondimenti sul ruolo dell'etanolo nella salute e nella sicurezza pubblica (de O Morais et al., 2024).
  • L'effetto gastroprotettivo dell'estratto standardizzato di foglie grezze di Yucca filamentosa rispetto alla sua formulazione nano-cubosomiale nelle lesioni gastriche indotte dall'etanolo. Studia gli effetti protettivi degli estratti vegetali contro il danno gastrico indotto dall'etanolo, utilizzando l'etanolo come strumento per studiare le risposte terapeutiche e l'efficacia delle formulazioni in ambito biochimico clinico (Hammad et al., 2024).
  • La deposizione di strati atomici di TiO(2) su una superficie di Si consente misure ATR-SEIRAS in situ in elettroliti alcalini forti.: Il lavoro descrive il potenziamento delle misure spettroscopiche attraverso la deposizione atomica di TiO2, facilitata dai processi subiti dall′etanolo, migliorando le metodologie analitiche in ambienti chimicamente aggressivi(Cai et al., 2024).
Caratteristiche e vantaggi
Nell′ottica di un futuro sostenibile, il bioetanolo è una prima scelta grazie alla sua qualità elevata, alla sua economicità e alla sua pronta disponibilità.      
  • Viene prodotto da cereali o dalla canna da zucchero, una fonte rinnovabile
  • È meno tossico dell′etanolo di sintesi (assenza di sottoprodotti tossici)
  • Il metodo di produzione è più sicuro sul piano ambientale
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,5 %
Identità (IR): conforme
Densità (d 20 °C/ 4 °C): 0,789-0,790
Residuo all′evaporazione: ≤ 0,0025%
Acqua: ≤ 0,20%
Nota a piè di pagina
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Etanolo 96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP
SAFC
1.00971
Etanolo
Etanolo tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
29221
Etanolo
Etanolo 96%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., ChP, JP, USP
SAFC
1.00967
Etanolo
Protocolli
A guide to create solvent systems used for the thin-layer chromatography assay of Novabiochem products.
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. I am looking for the Ethanol for making 80% ethanol foe decontamination and cleaning. It does not have to be good grade. Could you tell me which one is suitable? I would like to purchase 25L.
    1 risposta
    1. This product is a non-denatured Ethanol product. For general decontamination and cleaning purposes, denatured Ethanol is preferred as a more cost effective option. See the links below to review products that may be of interest:
      R3279, 80% Reagent Alcohol, 1 Gal
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/r3279
      362808, Reagent Alcohol, 90%, 1L, 4L, and 18L
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/362808
      Utile?
  4. I would like to know whether this product is suitable for RNA extraction.
    1 risposta
    1. This product is not tested for any specific application, including RNA extraction. Should this be a requirement, see product E7023, which is qualified for use in RNA and DNA extraction. Please see the link below to review this item:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigald/e7023