Merck
Tutte le immagini(8)
Documenti fondamentali
1.00974
Supelco
Ethanol (denatured)
≥99.5% (GC), reagent grade, for extraction, for analytical purposes, EMSURE®
Sinonimo/i:
Etanolo denaturato, Etanolo
About This Item
Formula condensata:
C2H5OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
Beilstein:
1718733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-578-6
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Etanolo, denatured, denatured with about 1% methyl ethyl ketone for analysis EMSURE®
Grado
for extraction
Livello qualitativo
Tensione di vapore
59 hPa ( 20 °C)
Descrizione
for analytical purposes
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.5% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
425 °C (ethanol)
Potenza
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.3-15 % (v/v) ethanol)
dilution
(for analytical testing)
Impurezze
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% B (Boron)
≤0.001% Free acid (as acetic acid)
≤0.1% Water
0.8-1.3% Ethylmethylketone (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
pH
7 (20 °C)
Punto di fusione
-114.5 °C (ethanol)
Temp. transizione
flash point 12 °C (ethanol)
Densità
0.79 g/cm3 at 20 °C
Cationi in tracce
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
K: ≤0.0001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
applicazioni
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
I solventi EMSURE sono adatti per un ampio spettro di applicazioni di laboratorio classiche e sono frequentemente utilizzati anche nelle applicazioni più esigenti e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce le migliori specifiche di prodotto e le più estese a livello globale. Dichiariamo che i nostri solventi EMSURE soddisfano gli standard ACS, le normative inerenti i reagenti della Farmacopea Europea (Reag. Ph Eur), nonchè gli standard ISO.
Applicazioni
  • Separazione dei derivati della lignina dalla fibra di canapa utilizzando CO2 supercritica, etanolo e acqua a diverse temperature. Questo studio dimostra un metodo per separare i derivati della lignina dalle fibre di canapa utilizzando una combinazione di CO2 supercritica, etanolo e acqua, evidenziando il ruolo dell'etanolo nel migliorare l'efficienza del processo di estrazione, che è fondamentale per la produzione sostenibile di materiali "bio-based" (Zhang et al., 2024).
  • Eliminazione dei solventi tossici dai metodi analitici nell'analisi degli alimenti: l'esempio della determinazione della caffeina nel tè. Questo articolo discute lo sviluppo di metodi analitici che eliminano l'uso di solventi tossici nell'analisi degli alimenti, evidenziando in particolare la sostituzione di solventi dannosi con alternative più sicure, come l'etanolo, per promuovere pratiche più sicure e rispettose dell'ambiente (Kalisz et al., 2024).
  • Sintesi ad alta produttività di liposomi pegilati basata sulla microfluidica per un controllo preciso delle dimensioni e un incapsulamento efficiente dei farmaci. Questo studio esplora l'uso dell'etanolo nella sintesi ad alta produttività di liposomi pegilati, utilizzando la tecnologia microfluidica per garantire un controllo preciso delle dimensioni e un incapsulamento efficiente dei farmaci, fondamentali per i sistemi di somministrazione mirata (Akar et al., 2024).
  • Un nuovo metodo per la determinazione quantitativa di più sostanze utilizzando la spettroscopia Raman combinata con la CWT. Questa ricerca introduce un nuovo approccio per la determinazione quantitativa di sostanze in cui l'etanolo viene utilizzato come solvente per migliorare l'analisi spettroscopica, rivelandosi fondamentale per misure analitiche accurate ed efficienti (Yang et al., 2024).
  • Criteri di qualità, composizione chimica e attività antimicrobica dell'olio essenziale di Mentha suaveolens Ehrh. Questo studio contempla un'estrazione di oli essenziali in cui l'etanolo è impiegato come solvente per estrarre efficacemente i composti attivi, concentrandosi sulle proprietà antimicrobiche e sulla composizione chimica degli oli (Afrokh et al., 2024).
Linkage
Discover EMSURE - to be more than sure!
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
La distribuzione e l′uso dei seguenti tipi di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dell′Amministrazione Federale Svizzera per l′Alcol.
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - (ethanol)
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - (ethanol)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Ethanol solution NIST® SRM® 2897a, nominal mass fraction 2%
NIST2897A
Ethanol solution
Contenuto correlato
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf