Documenti fondamentali
WX0004
Supelco
Acqua
suitable for HPLC, OmniSolv®, meets USP/NF
About This Item
Formula condensata:
H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.02
Beilstein:
2050024
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41104213
Grado:
HPLC grade
tecniche:
HPLC: suitable
applicazioni:
general analytical
P. ebollizione:
100 °C (lit.)
Tensione di vapore:
23 hPa ( 20 °C)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Acqua, gradient grade, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Grado
HPLC grade
Livello qualitativo
agenzia
meets USP/NF
Tensione di vapore
23 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
OmniSolv®
Stato
liquid
Durata
12 mo. (from manufacture date)
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤5 ppb Total purgeable organics
Residuo dopo evaporazione
≤1 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 190 nm Amax: ≤0.010
λ: 200 nm Amax: ≤0.010
λ: 210 nm Amax: ≤0.010
λ: 220 nm Amax: ≤0.010
λ: 230 nm Amax: ≤0.010
λ: 240 nm Amax: ≤0.010
λ: 250 nm Amax: ≤0.005
λ: 280 nm Amax: ≤0.005
applicazioni
general analytical
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
WX0004P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Expiration Dated
gradient grade, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs OmniSolv®
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Expiration dateExp 12 months from mfg dateColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)100ppt maxFormClear liquidGradient at 210 nm0.002AU maxGradient at 254 nm0.0005AU maxOdorNoneRefractive index (at 20°C)Specific conductance2µmho/cm maxTotal purgeable organics5ppb maxUV Abs. at 190 nm0.010AU maxUV Abs. at 200 nm0.010AU maxUV Abs. at 210 nm0.010AU maxUV Abs. at 220 nm0.010AU maxUV Abs. at 230 nm0.010AU maxUV Abs. at 240 nm0.010AU maxUV Abs. at 250 nm0.005AU maxUV Abs. at 280 nm0.005AU max
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Acqua for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
Supelco
1.15333
Acqua
Acqua sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
W3500
Acqua
Articoli
HPLC separates vitamin E acetate, THC, and CBD in vape products, providing accurate analysis of commercially available vape liquids.