Key Documents
1.09033
Sigma-Aldrich
Reattivo di Schiff
for microscopy
About This Item
Codice UNSPSC:
41116121
NACRES:
NA.41
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
2.1-2.5 (25 °C in H2O)
Densità
1.01 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Il reattivo di Schiff - usato in microscopia per la reazione dell′acido periodico - reattivo di Schiff (PAS), è una soluzione pronta all′uso utilizzata per il rilevamento di mucopolisaccaridi, glicogeno, mucoproteine, glicoproteine, glicolipidi, fosfolipidi, membrane basali e collagene. La reazione PAS (acido periodico - reattivo di Schiff) è uno dei metodi chimici impiegati più frequentemente in istologia per mettere in evidenza la presenza di aldeidi e di mucosostanze. Nella reazione PAS, il campione di materiale istologico viene prima trattato con acido periodico, che causa l′ossidazione degli 1,2-glicoli ad aldeidi. La successiva aggiunta del reattivo di Schiff (fucsina-acido solforico) promuove la reazione delle aldeidi che sviluppano una colorazione rosso brillante. Complessivamente, la reazione PAS determina lo sviluppo di una colorazione specifica in presenza di polisaccaridi non sostituiti, mucopolisaccaridi neutri, mucoproteine, glicoproteine, glicolipidi e fosfolipidi. La reazione PAS può essere associata alla colorazione con alcian blu per determinare la presenza di mucosostanze (glicosamminoglicani). 500 mL sono sufficienti per circa 2.500 - 3.000 colorazioni. È un prodotto registrato IVD e certificato CE e può essere utilizzato nella diagnostica clinica. Per ulteriori informazioni, si rimanda alle istruzioni per l′uso (IFU) che possono essere scaricate da questa pagina internet.
Applicazioni
Per microscopia. Soluzione per colorazione pronta all′uso per diagnosi su cellule mediche umane.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Dorival Mendes Rodrigues-Junior et al.
Investigational new drugs, 38(1), 70-78 (2019-05-19)
Purpose Among alkaloids, abundant secondary metabolites in plants, aporphines constitute a class of compounds with interesting biological activities, including anticancer effects. The present study evaluated the anticancer activities of 14 substances, including four aporphine derivatives acquired through the biomonitoring of
D Piacentini et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 151, 729-742 (2020-05-01)
Nitric oxide (NO) has signalling roles in plant stress responses. Cadmium (Cd) and arsenic (As) soil pollutants alter plant development, mainly the root-system, by increasing NO-content, triggering reactive oxygen species (ROS), and forming peroxynitrite by NO-reaction with the superoxide anion.
Articoli
Fungal stains remain an important tool in the histology laboratory's diagnostic arsenal for identifying infectious microorganisms.
Contenuto correlato
Scopri gli aspetti cruciali della colorazione di tessuti biologici per la ricerca e la patologia clinica con coloranti standard e speciali.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.