Documenti fondamentali
1.04935
SAFC
Potassio cloruro
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 508
Produzione farmaceutica
About This Item
Formula condensata:
KCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero E:
E508
Numero indice EU:
231-211-8
agenzia
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Stato
solid
pH
5.5-8.0 (25 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
1413 °C/1013 hPa
Punto di fusione
770 °C (lit.)
Solubilità
347 g/L
Densità
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Trovare l′eccipiente opportuno nella formulazione, in grado di soddisfare le proprie esigenze e i requisiti normativi può essere complesso.
® Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle linee guida di cGMP vigenti.
Applicazioni
Il cloruro di potassio è un sale che trova molteplici applicazioni nell′industria farmaceutica ed in quella alimentare. Tra le sue applicazioni farmaceutiche troviamo il trattamento dell′ipocaliemia (o ipopotassiemia) o l′impiego quale componente delle soluzioni isotoniche da infusione. Oltre a ciò, il cloruro di potassio trova impiego come agente di resistenza ed esaltatore di sapidità nel settore dei cibi e delle bevande.
Può essere usato per la preparazione del tampone fosfato salino e per l′estrazione e la solubilizzazione delle proteine.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Potassio cloruro United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1548190
Potassio cloruro
Sodio cloruro EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
SAFC
1.06400
Sodio cloruro
Cloruro di calcio EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 509
SAFC
1.42002
Cloruro di calcio