Documenti fondamentali
S9625
Sigma-Aldrich
Sodio cloruro
ReagentPlus®, ≥99%
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
About This Item
Formula condensata:
NaCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.44
Beilstein:
3534976
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Saggio:
≥99%
Stato:
powder or crystals
agenzia
suitable for GB 5009.253-2016
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1.33 hPa ( 865 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99%
Stato
powder or crystals
pH
7
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Il cloruro di sodio può essere usato come:      
  • Templato per la sintesi di nanofogli 2D di silicio utilizzando ortosilicato di tetraetile (TEOS) come fonte di silice. L′ampia estensione superficiale dell′NaCl favorisce la formazione di nanofogli di SiO2 di grandi dimensioni mediante un processo di autoassemblaggio.      
  • Templato nella preparazione di nanocubi cavi di diossido di stagno (SnO2), che possono essere utilizzati come materiali anodici nelle batterie a ioni di litio.
  • Come supporto catalitico nella sintesi su larga scala di nanofibre di carbonio mediante tecnica di deposizione chimica da fase vapore e ossalati metallici come catalizzatori.
Caratteristiche e vantaggi
Il cloruro di sodio (NaCl) è:      
  • altamente idrosolubile ed economico.      
  • Facile da ripristinare mediante processo di ricristallizzazione.
Note legali
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Sodio cloruro anhydrous, Redi-Dri™, free-flowing, ACS reagent, ≥99%
Sigma-Aldrich
746398
Sodio cloruro
Sodio cloruro for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06404
Sodio cloruro
Sodio cloruro BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (AT)
Sigma-Aldrich
71376
Sodio cloruro
Kathryn P Trogden et al.
Current biology : CB, 29(14), 2339-2350 (2019-07-16)
The microtubule (MT) network is an essential regulator of insulin secretion from pancreatic β cells, which is central to blood-sugar homeostasis. We find that when glucose metabolism induces insulin secretion, it also increases formation of Golgi-derived microtubules (GDMTs), notably with
Christopher S Morrow et al.
Cell stem cell, 26(4), 558-568 (2020-02-29)
Maintaining a healthy proteome throughout life is critical for proper somatic stem cell function, but the complexities of the stem cell response to increases in damaged or aggregated proteins remain unclear. Here we demonstrate that adult neural stem cells (NSCs)
Anabel Fernández-Iglesias et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 23(2), 877-886 (2018-11-13)
Liver cells isolated from pre-clinical models are essential tools for studying liver (patho)physiology, and also for screening new therapeutic options. We aimed at developing a new antibody-free isolation method able to obtain the four main hepatic cell types (hepatocytes, liver