Documenti
1.06586
Supelco
Fosfato di sodio bibasico
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Fosfato di sodio, sec-fosfato di sodio, Idrogenofosfato di sodio, Sodio fosfato bibasico
About This Item
Formula condensata:
Na2HPO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.96
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-448-7
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. Ph. Eur.
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.0% (alkalimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
Perdita
≤ 0.2% loss on drying, 105 °C
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Punto di fusione
250 °C (decomposition)
Densità bulk
880 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Pb: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Linkage
Sostituisce: SX0720; SX0720-1; SX0720-5; SX0720-7; SX0720-20
Risultati analitici
Saggio (alcalimetrico): ≥ 99,0%
Sostanza insolubile: ≤ 0,01%
valore pH (5% in acqua, 25 °C): 8,7-9,3
Cloruro (Cl): ≤ 0,002%
Solfato (SO₄): ≤ 0,005 %
Metalli pesanti (ACS): ≤ 0,001%
Cu (Rame): ≤ 0,0003%
Fe (Ferro): ≤ 0,001%
K (Potassio): ≤ 0,01%
Pb (Piombo): ≤ 0,001%
Perdita all′essiccamento (105 °C): ≤ 0,2%
Corrisponde ad ACS, Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.