Documenti fondamentali
1.05323
Millipore
D(-)Fructose
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
D(-)Fructose, Laevulose, Levulose
Scegli un formato
250 G
88,10 €
88,10 €
Spedizione prevista il06 agosto 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
88,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41106212
Numero indice EU:
200-333-3
NACRES:
NA.74
88,10 €
Spedizione prevista il06 agosto 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Stato
solid
Livello qualitativo
Temp. autoaccensione
360 °C
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
100-104 °C (decomposition)
Solubilità
790 g/L (OECD Test Guideline 105)
Densità
1.59 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
Densità bulk
700‑800 kg/m3
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Risultati analitici
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water): -93 - -91 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
TLC-Test: conforms
Water: ≤ 0.5 %
Suitability for microbiology: conforms
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
L-(+)-Fructose ≥97.0% (HPLC)
Sigma-Aldrich
31140
L-(+)-Fructose
D-(−)-fruttosio Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1002
D-(−)-fruttosio
D-(−)-fruttosio analytical standard, analytical standard for fructose assay kit, for use with enzymatic assay kit FA20
Supelco
F2793
D-(−)-fruttosio
D-(+)-Glucosio anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur
Millipore
1.08337
D-(+)-Glucosio
Saccarosio suitable for microbiology
Millipore
1.07651
Saccarosio
D-(+)-Glucosio ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G8270
D-(+)-Glucosio
D-(+)-mannosio ≥99% (GC), wood
Sigma-Aldrich
M2069
D-(+)-mannosio