Documenti
1.08337
Millipore
D-(+)-Glucosio
anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Destrosio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
1724615
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
200-075-1
NACRES:
NA.79
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
500 °C
Potenza
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Solubilità
470 g/L
Densità bulk
630 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Descrizione generale
anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur
Applicazioni
D(+)-Glucose anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur. CAS 50-99-7, molar mass 180.16 g/mol.
Risultati analitici
Assay (calc. on anhydrous substance)97.5 - 102.0 %Identity (specific rotation)passes testIdentity (HPLC)passes testIdentity (water)passes testAppearance of solutionpasses testConductivity≤ 20 µS/cmRelated substances (sum of impurities A and B)≤ 0.4 %Related substances (impurity C)≤ 0.2 %Related substances (impurity D)≤ 0.15 %Related substances (unspecified impurities)≤ 0.10 %Related substances (Sum of all impurities)≤ 0.5 %Dextrinpasses testSoluble starch, sulfite≤ 15 ppmResidual solvents (ICH Q3C)excluded by the manufacturing processWater (according to Karl Fischer)≤ 1.0 %Corresponds to Reag. Ph.Eur.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Millipore
Millipore
1.00291
L-Glutamic acid
D-(+)-Glucosio ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G8270
D-(+)-Glucosio
D-(+)-Glucosio ACS reagent
Sigma-Aldrich
G5767
D-(+)-Glucosio
Millipore
Millipore
1.05323
D(-)Fructose
Saccarosio for biochem. Reag. Ph Eur
Millipore
1.07687
Saccarosio
D-(+)-Glucosio Hybri-Max™, powder, BioReagent, suitable for hybridoma
Sigma-Aldrich
G5146
D-(+)-Glucosio
D-(+)-Glucosio analytical standard
Supelco
47249
D-(+)-Glucosio
D-(+)-Glucosio suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G6152
D-(+)-Glucosio