G0750
D-(+)-Galattosio
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
Galattosio
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
bovine (Ruminant- Cow, Ox, Buffalo)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.1% glucose
Colore
white
Intervallo di pH utile
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
Punto di fusione
168-170 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- as a component of galactosyltransferase labeling buffer.
- as a supplement in MRS broth for the growth of thermophilic lactobacilli
- to induce the expression of uncoupling protein (UCP) in yeast transformants
Azioni biochim/fisiol
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?