Documenti
G8270
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucosio
≥99.5% (GC)
Sinonimo/i:
Destrosio
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H12O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Beilstein:
1724615
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Origine biologica
maize
Saggio
≥99.5% (GC)
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]20/D 52.7°, c = 10% (w/v) in water
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Colore
white
Punto di fusione
150-152 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Informazioni sul gene
human ... PYGM(5837)
Descrizione generale
Il monosaccaride D-(+)-glucosio è la principale fonte di energia sotto forma di ATP per gli organismi viventi. È stato studiato l′effetto indotto dall′aggiunta di glucosio come supplemento ai terreni di infezione di oocisti di Cryptosporidium parvum. Il modello del glucosio legato a polimeri ha dimostrato di essere utile nella sintesi parallela in più fasi di diversi composti.
Applicazioni
Il D-(+)-glucosio è stato usato come standard per la stima dello zucchero totale nell′amido idrolizzato con il metodo dell′acido fenolsolforico.
È stato usato nella preparazione dei seguenti terreni liquidi per la coltura di cellule di lievito:
  • Brodo di glucosio CM senza HIS (istidina)
  • Brodo di glucosio CM senza URA (uracile)
  • Brodo di glucosio CM senza TRP (triptofano)
Nota sulla preparazione
Se preparato in concentrazioni più alte di 2 g + 15 ml, questo prodotto può dare origine a soluzioni giallastre.
Altre note
Per acquisire un quadro completo della nostra ampia selezione di monosaccaridi disponibili per la vostra ricerca, vi invitiamo a consultare la nostra pagina dedicata ai carboidrati.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
D-(+)-glucosio 100 g/L in H2O, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G8644
D-(+)-glucosio
D-(+)-Glucosio suitable for mouse embryo cell culture, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
G6152
D-(+)-Glucosio
D-(+)-glucosio 45% in H2O, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G8769
D-(+)-glucosio
D-(+)-Glucosio ≥99.5% (anhydrous), free-flowing, Redi-Dri™
Sigma-Aldrich
RDD016
D-(+)-Glucosio
D-(+)-Glucosio tested according to Ph. Eur.
Sigma-Aldrich
49152
D-(+)-Glucosio
Batch and continuous biohydrogen production from starch hydrolysate by Clostridium species.
Chen SD, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 33(7), 1803-1812 (2008)
Principles of micro Sequential Injection Analysis in the Lab-on-Valve format and its Introduction into a Teaching Laboratory
Decuir MS, et al.
Journal of Flow Injection Analysis, 24(2), 103-103 (2007)
D-Glucose as a Pentavalent Chiral Scaffold.
Opatz T, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2003(8), 1527-1536 (2003)
Adam T Waickman et al.
Nature communications, 10(1), 3666-3666 (2019-08-16)
Generating effective and durable T cell immunity is a critical prerequisite for vaccination against dengue virus (DENV) and other viral diseases. However, understanding the molecular mechanisms of vaccine-elicited T cell immunity remains a critical knowledge gap in vaccinology. In this
Cindy Lalancette et al.
Applied and environmental microbiology, 76(2), 566-577 (2009-11-26)
The inactivation of Cryptosporidium oocysts is a main driver in the selection of water treatment disinfection strategies, and microbial risk analysis provides a sound basis for optimizing water treatment processes. U.S. Environmental Protection Agency method 1622/23 provides an estimate of
Protocolli
Enzymatic Assay of Invertase
Measure hexokinase activity using a continuous spectrophotometric rate-determination assay at 340 nm, catalyzing D-hexose sugar phosphorylation using ATP.
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.