1.03725
Acetonitrile
≥99.9% (GC), suitable for UHPLC, LiChrosolv®
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
Scegli un formato
270,00 €
Spedizione prevista il03 febbraio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
270,00 €
Spedizione prevista il03 febbraio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Acetonitrile, for UHPLC-MS LiChrosolv®
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 8327
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
Livello qualitativo
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
524 °C
973 °F
Limite di esplosione
16 %
tecniche
UHPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. ebollizione
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 2 °C
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L′acetonitrile è un solvente polare aprotico utilizzato come intermedio in sintesi organica. Per via della ridotta viscosità, dell′alto potere di eluizione e dell′elevata miscibilità con acqua, è un componente essenziale di numerosi metodi cromatografici. Può anche essere usato in spettrofotometria e fluorimetria.
Applicazioni
Utilizzato come solvente nello screening di psicostimolanti come i benzofurani e l′etilfenidato in campioni di siero, urine e capelli mediante UHPLC-MS/MS.[1]
Il prodotto è un solvente organico, utilizzato come fase mobile/solvente di estrazione nell′analisi dei pesticidi in campioni di tabacco mediante cromatografia liquida a prestazioni ultra-elevate abbinata a spettrometria di massa tandem (UHPLC-MS/MS).
Altre note
Note legali
Accessorio
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
I clienti hanno visto anche
Articoli
We present a fast and robust HPLC-MS/MS method that can be used for Remdesivir and three structural antiviral analogues
Compare columns in resolving medium-sized antibody fragments after digestion with DTT or IdeS using Reversed-Phase Chromatography for analysis.
Extract pantothenic acid (vitamin B5) from infant formula and quantify via LC-MS/MS using Ascentis® Express C18 UHPLC column per GB 5009.210-2023.
Scoprite in che modo la scelta dei filtri e la filtrazione dei campioni e della fase mobile influiscono sulla contropressione dell'HPLC e sulla durata della colonna.