900688
Metanolo
≥99.92%, suitable for UHPLC, mass spectrometry (MS)
Sinonimo/i:
Alcol metilico
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Metanolo, UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Livello qualitativo
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.92%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
tecniche
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. eboll.
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Come solvente di stripping per desorbire pesticidi dopo averli estratti con la microestrazione in fase liquida con fibra cava (HF-LPME), prima della determinazione degli analiti nelle bevande alcoliche con cromatografia liquida a pressione ultra elevata accoppiata a spettrometria di massa tandem (UHPLC-MS/MS).
- Nella preparazione di una fase mobile per la determinazione degli acidi fenolici nelle bevande con UHPLC-MS/MS.
- Come solvente di estrazione per la quantificazione di composti che alterano il sistema endocrino del tipo dei bisfenoli in materiali in carta riciclata a contatto con gli alimenti con UHPLC accoppiata con MS a elevata risoluzione.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
A step-by-step workflow for the sample preparation of hemp bud, hemp oil, chocolate, gummy, candy, and cream for the HPLC-PDA separation and analysis of 17 cannabinoids.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Learn more about our Kava CRM solution for use in quantitative and qualitative analysis of kavalactones and flavokavains in kava products to confirm their potency and authenticity.
HPLC-DAD workflow analyzes 14 cannabinoids in hemp extracts in 10 minutes using Chromolith columns for robust performance.
Protocolli
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.