Documenti fondamentali
1.03726
Supelco
Metanolo
99.9% (GC), suitable for UHPLC, LiChrosolv®
Sinonimo/i:
MeOH, idrossimetano, carbinolo, Alcol metilico
Scegli un formato
1 L
94,00 €
2 L
150,00 €
94,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
94,00 €
2 L
150,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
32.04
Beilstein:
1098229
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Numero indice EU:
200-659-6
NACRES:
NA.03
Saggio:
99.9% (GC)
tecniche:
UHPLC: suitable
P. ebollizione:
64.7 °C (lit.)
Tensione di vapore:
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
94,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Metanolo, for UHPLC-MS LiChrosolv®
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Livello qualitativo
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Densità del vapore
1.11 (vs air)
Tensione di vapore
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Saggio
99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
725 °F
Limite di esplosione
36 %
tecniche
UHPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
Viscosità cinematica
0.54-0.59 cSt(20 °C)
P. ebollizione
64.7 °C (lit.)
Punto di fusione
−98 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 9.7 °C
Densità
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
I solventi LiChrosolv® per UHPLC-MS sono pensati per soddisfare i più stringenti requisiti di UHPLC-MS nella ricerca come nel controllo di qualità, ivi compresi gli studi di proteomica e metabolomica e le analisi ambientali, cliniche, alimentari o industriali.
Applicazioni
Il metanolo è un solvente con grado di purezza elevato utilizzato come componente della fase mobile in cromatografia liquida a prestazioni ultra elevate abbinata a spettrometria di massa tandem (UHPLC-MS).
Il prodotto è stato usato come solvente in una varietà di studi, tra cui:
  • analisi con spettrometria di massa ad alta risoluzione (HRMS) di sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) in campioni di acqua ambientale[1]
  • Studio UHPLC-MS/MS di PFAS e/o del perfluoroottansolfonato (PFOS) in fanghi da acque di rifiuto[2] e campioni di suolo.[3][4]
Caratteristiche e vantaggi
  • Testato e specificato come idoneo per UHPLC-MS e UHPLC-UV: per flessibilità analitica
  • qualità specificata per la ionizzazione electrospray (ESI) positiva e negativa e per la spettrometria di massa con ionizzazione chimica a pressione atmosferica (APCI-MS) per limiti di rivelazione e intervalli di confidenza ridotti al minimo nelle analisi con i metodi MS principali (test 1)
—ESI/APCI (+) < 2 ppb
—ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • profilo di impurezze minimale: per linee di base prive di interferenze (test 2)
  • Microfiltrato con filtro da 0,2 μm (test 3) per assicurare
—una lunga durata di esercizio ai filtri e alle parti meccaniche dei sistemi HPLC
—rischio di intasamento della colonna ridotto
  • confezionato in bottiglie di vetro borosilicato per contaminazioni da ioni metallici ridotte al minimo
  • livelli minimi di impurezze metalliche in tracce, per ridurre al minimo la formazione di addotti di ioni metallici
—<5 ppb
  • i livelli di impurezze di glicole polietilenico (PEG) più bassi tra tutti i solventi per UHPLC-MS (PEG S/N rapporto segnale/rumore < 50)
Risultati analitici
Numero di evaporazione: 1,9
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Metanolo for gas chromatography ECD and FID SupraSolv&#174;
Supelco
1.06011
Metanolo
Metanolo for spectroscopy Uvasol&#174;
Supelco
1.06002
Metanolo
Metanolo suitable for HPLC, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
34860-M
Metanolo
Metanolo EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
SAFC
1.06008
Metanolo
Metanolo suitable for HPLC, gradient grade, suitable as ACS-grade LC reagent, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
439193
Metanolo
Metanolo ACS spectrophotometric grade, &#8805;99.9%
Sigma-Aldrich
154903
Metanolo
Acetonitrile for UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
Sigma-Aldrich
900667
Acetonitrile
Acqua for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv&#174;
Supelco
1.15333
Acqua
Stabilization and solidification remediation of soil contaminated with poly-and perfluoroalkyl substances (PFASs)
S?reng?rd M, et al.
Journal of Hazardous Materials, 367, 639-646 (2019)
Qun Peng et al.
Scientific reports, 10(1), 3378-3378 (2020-02-27)
Acanthopanax trifoliatus (L.) Merr. (A. trifoliatus) belongs to the family Araliaceae, which is called "Le Cai", and is an indigenous plant to Guangdong Province that has been prevalently planted for years. A. trifoliatus is used in folk medicine and has
Per-and polyfluoroalkyl substances in selected sewage sludge in Nigeria
Sindiku O, et al.
Chemosphere, 92(3), 329-335 (2013)
Electrodialytic per-and polyfluoroalkyl substances (PFASs) removal mechanism for contaminated soil
S?reng?rd M, et al.
Chemosphere, 232, 224-231 (2019)
Are (fluorinated) ionic liquids relevant environmental contaminants? High-resolution mass spectrometric screening for per-and polyfluoroalkyl substances in environmental water samples led to the detection of a fluorinated ionic liquid
Neuwald IJ, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 412(20), 4881-4892 (2020)
Articoli
Pesticide residue analysis of 331 pesticides and 44 metabolites in cabbage samples using Supel™ QuE QuEChERS mixes and Purospher® STAR RP-18e column.
Simultaneous determination of 27 PFAS chemical compounds after enriching the water samples with SPE using a Supelclean® ENVI-WAX weak anion exchange tube.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.