1.03728
Acqua
suitable for UHPLC, LiChrosolv®
Sinonimo/i:
Acqua deionizzata
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acqua, for UHPLC-MS LiChrosolv®
agenzia
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for SM 4500 - NH3
Livello qualitativo
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Tensione di vapore
23 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Forma fisica
liquid
tecniche
UHPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. eboll.
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
0.0 °C (32.0 °F)
Solubilità
water: miscible
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤5 ppb
Ca: ≤5 ppb
Fe: ≤5 ppb
K: ≤5 ppb
Mg: ≤10 ppb
Na: ≤50 ppb
applicazioni
general analytical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Testato e specificato adeguatamente per UHPLC-MS e UHPLC-UV: per flessibilità analitica
- qualità specificata per la ionizzazione electrospray (ESI) positiva e negativa e per la spettrometria di massa con ionizzazione chimica a pressione atmosferica (APCI-MS) per limiti di rivelazione e intervalli di confidenza ridotti al minimo nelle analisi con i metodi MS principali (test 1)
—ESI/APCI (+) < 2 ppb
—ESI/APCI (-) < 10 ppb - profilo di impurezze minimale: per linee di base prive di interferenze (test 2)
- Microfiltrato con filtro da 0,2 μm (test 3) per assicurare:
—una lunga durata di esercizio ai filtri e alle parti meccaniche dei sistemi HPLC
—rischio di intasamento della colonna ridotto - confezionato in bottiglie di vetro borosilicato per contaminazioni da ioni metallici ridotte al minimo
- livelli minimi di impurezze metalliche in tracce, per ridurre al minimo la formazione di addotti di ioni metallici
—<5 ppb - i livelli di impurezze di glicole polietilenico (PEG) più bassi tra tutti i solventi per UHPLC-MS (PEG S/N rapporto segnale/rumore < 50)
Altre note
Note legali
Accessorio
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
I clienti hanno visto anche
Articoli
We present a fast and robust HPLC-MS/MS method that can be used for Remdesivir and three structural antiviral analogues
Learn how filter selection and sample and mobile phase filtration impact HPLC back pressure and column lifetime.
Scoprite in che modo la scelta dei filtri e la filtrazione dei campioni e della fase mobile influiscono sulla contropressione dell'HPLC e sulla durata della colonna.
A RPLC-MS workflow for mass analysis of reduced monoclonal antibody, trastuzumab, including reduction procedures, calibration, and system suitability tests.
Protocolli
SEC-MS protocol for rapid glycoprofiling of monoclonal antibodies with antibody purification and mass spectrometer calibration.
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.