Documenti
1.14291
Supelco
Acetonitrile
≥99.8% (GC), HPLC grade, isocratic grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
About This Item
Formula condensata:
CH3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.05
Beilstein:
741857
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-835-2
NACRES:
NA.03
product name
Acetonitrile, isocratic grade for liquid chromatography LiChrosolv®
Grado
HPLC grade
isocratic
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
524 °C
973 °F
Limite di esplosione
16 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.05% Water
Residuo dopo evaporazione
≤4.0 mg/L
Trasmittanza
195 nm, ≥70%
200 nm, ≥90%
240 nm, ≥98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. eboll.
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 2 °C
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Con un elevato grado di trasmittanza nell′UV, basse conte particellari, acidità e alcalinità ridotte, oltre a un ridotto residuo all'evaporazione, i solventi LiChrosolv® sono ideali per separazioni riproducibili. Dato che in HPLC analitica di norma le separazioni sono condotte su gradiente, è possibile utilizzare sia solventi di “grado gradiente” sia di “grado isocratico”. Ciò consente di ridurre al minimo l′effetto gradiente del solvente.
Applicazioni
L′acetonitrile viene utilizzato come solvente:
  • della fase mobile in un metodo di cromatografia liquida ad alte prestazioni a fase inversa (RP-HPLC)
  • in HPLC a fase inversa in modalità isocratica per la determinazione dei coloranti Sudan in alimenti contenenti chili e curry
Caratteristiche e vantaggi
  • microfiltrato su filtro da 0,2 µm
  • risoluzione e sensibilità elevate e separazione alla linea di base dei picchi ottimale
Nota sulla preparazione
Prodotto filtrato da un filtro da 0,2 μm
Risultati analitici
Purezza (GC): ≥ 99,8 %
Identità (IR): conforme
Residuo all′evaporazione: ≤ 4,0 mg/l
Acqua: ≤ 0,05 %
acidità: ≤ 0,0005 meq/g
Alcalinità: ≤ 0,0002 meq/g
Trasmittanza (a 195 nm): ≥ 70 %
Trasmittanza (a 200 nm): ≥ 90 %
Trasmittanza (da 240 nm): ≥ 98% ppb
Filtrato con filtro da 0,2 µm
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Acetonitrile
Sigma-Aldrich
L010300
Acetonitrile
Acetonitrile for UHPLC-MS LiChrosolv®
Supelco
1.03725
Acetonitrile
Acetonitrile for DNA synthesis (max. 10 ppm H2O)
Supelco
1.12636
Acetonitrile
Acetonitrile for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00665
Acetonitrile
Acetonitrile for UHPLC, suitable for mass spectrometry (MS)
Sigma-Aldrich
900667
Acetonitrile
Acetonitrile Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1320
Acetonitrile
Determination of methylparaben, propylparaben, triamcinolone acetonide and its degradation product in a topical cream by RP-HPLC.
L Matysova et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 376, 440-443 (2003)
Development of a fast analytical method for the determination of Sudan dyes in chili-and curry-containing foodstuffs by high-performance liquid chromatography- photodiode array detection.
Vanessa C et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54, 639-644 (2006)
Articoli
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
A new HPLC-RI method is proposed for the analysis of Lactose in milk using a Chromolith® NH2 column.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
LC-MS/MS quantitative method analyzes highly polar 11 nucleotide activated sugars using Supel™ Carbon LC column.
Vedi tutto
Protocolli
Folic acid vs. folate differences and biological activities; implications in fortified foods and supplements for human health.