Vai a
1.59010
Ethyl alcohol, pure
greener alternative
92.6-95.2% (m/m), reagent grade,for extraction,for analytical purposes, 95.1-96.9 % (v/v), reag. Ph. Eur., EMSURE®
Sinonimo/i:
Etanolo, Alcol etilico
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Spedizione prevista il28 maggio 2026daSchnelldorf Distribution
37,00 €
2.5 L
Spedizione prevista il28 maggio 2026daSchnelldorf Distribution
132,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
46.07
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
200-578-6
NACRES:
NB.21
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
Assay:
92.6-95.2% (m/m)
Bp:
78 °C (lit.)
Vapor pressure:
44.6 mmHg ( 20 °C)
37,00 €
Spedizione prevista il28 maggio 2026Dettagli
Packaging: Glass bottle
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Etanolo 96%, EMSURE® Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Segment
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
product line
EMSURE®
assay
92.6-95.2% (m/m)
form
liquid
autoignition temp.
683 °F
potency
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
19 %, 60 °F
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
95.1-96.9 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
evapn. residue
≤25 mg/L
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
transition temp
flash point 17 °C
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Ci adoperiamo a fornire prodotti verdi alternativi che soddisfino almeno uno dei 12 principi della chimica verde. Questo è un prodotto Biorenewable alternativo ai solventi di origine petrolchimica. L′etanolo è un solvente verde preferibile dal punto di vista ambientale e pertanto in linea con i principi relativi all′utilizzo di "Solventi e ausiliari più sicuri” e all′”Uso di materie prime rinnovabili”. Per maggiori informazioni, fate clic qui.
I solventi EMSURE sono adatti per un ampio spettro di applicazioni di laboratorio classiche e sono frequentemente utilizzati anche nelle applicazioni più esigenti e soggette a regolamentazione. EMSURE fornisce le migliori e più estese specifiche di prodotto a livello mondiale. La nostra gamma EMSURE è certificata conforme agli standard ACS, alla sezione dedicata ai reagenti della Farmacopea Europea (Reag. Ph Eur), nonché agli standard ISO.
Application
Ethyl alcohol, pure can be used as a solvent in the extraction of:
  • Bio-pigments from the green microalgae Chlorella pyrenoidosa.
  • Cannabinoids and terpenoids in Cannabis sativa.
  • Phenolic compounds from Sacha Inchi Shell.
Other Notes
1La distribuzione e l′uso di alcol etilico in Svizzera richiedono una licenza dalla Amministrazione Federale Svizzera Alcol.
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.009831.070178.18760
Etanolo 96% EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.59010
Etanolo 96%
Etanolo absolute for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00983
Etanolo
Etanolo assoluto for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07017
Etanolo assoluto
Etanolo absolute EMPLURA®, for preparative purposes
Supelco
8.18760
Etanolo
assay
92.6-95.2% (m/m)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
refractive index
n20/D 1.36 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
bp
78 °C (lit.), 78.29 °C/1013 hPa
bp
78 °C (lit.)
bp
78 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Etanolo 96%
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
62.6 °F
flash_point_c
17 °C
hcodes
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. This can be used for Perfumery?
    1 risposta
    1. This product is intended for research use only and is not suitable for use in Fragrance or Perfumery applications. This material is not suitable for in vitro diagnostics or therapeutic use in humans or animals.
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  4. Can it be used to make dyes, is it denatured?
    1 risposta
    1. Yes, this product can be used as a solvent to make dyes. It is not denatured.