Documenti
1.00864
SAFC
Etilacetato
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
EtOAc
About This Item
Formula condensata:
CH3COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Beilstein:
506104
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
205-500-4
agenzia
BP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
73 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Saggio
98.0-102.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
801 °F
Limite di esplosione
2.2-11.5 %, 38 °F
tecniche
API processing | polymorph screening: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.3720 (lit.)
P. eboll.
76.5-77.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−84 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -4 °C
Solubilità
85.3 g/L
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
In ambito formulativo, trovare l′eccipiente opportuno, in grado di soddisfare le proprie esigenze e di rispettare i requisiti normativi, può essere un compito arduo. Forti delle nostre competenze applicative e della nostra esperienza in ambito normativo, siamo al vostro fianco in ogni fase dello sviluppo, dello scale-up e della produzione.
Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
L′acetato di etile trova impiego come solvente nelle formulazioni topiche e in quelle orali e può essere impiegato anche come sostanza aromatizzante.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Etilacetato suitable for HPLC, ≥99.7%
Sigma-Aldrich
34858
Etilacetato
Etilacetato natural, ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W241415
Etilacetato
Etilacetato
Sigma-Aldrich
L092004
Etilacetato
Etilacetato biotech. grade, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
494518
Etilacetato