34858
Etilacetato
suitable for HPLC, ≥99.7%
Sinonimo/i:
EtOAc
Prodotti consigliati
Grado
HPLC grade
Livello qualitativo
agenzia
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
Densità del vapore
3 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
73 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.7%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
801 °F
Limite di esplosione
2.2-11.5 %, 38 °F
tecniche
GC/MS: suitable
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.03% water (Karl Fischer)
Indice di rifrazione
n20/D 1.3720 (lit.)
P. ebollizione
76.5-77.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−84 °C (lit.)
Densità
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 255 nm Amax: ≤0.70
λ: 260 nm Amax: ≤0.30
λ: 270 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.01
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
- L′articolo codice 34858-4X2.5L uscirà di produzione. Si prega di ordinare la bottiglia singola 34858-2.5L che è fisicamente identica e presenta esattamente le stesse specifiche.
- L′articolo codice 34858-6X1L uscirà di produzione. Si prega di ordinare la bottiglia singola 34858-1L che è fisicamente identica e presenta esattamente le stesse specifiche.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Rapid & accurate analysis of 208 pesticides and their metabolites in a fruit sample using Supel™ QuE QuEChERS mixes for sample preparation and GC-MS/MS.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.