Documenti fondamentali
1.00961
Supelco
Total Hardness Test, photometric
photometric, 5-215 mg/L (Ca), water hardness 0.7-30.1 °d, water hardness 0.9-37.6 °e, water hardness 1.2-53.7 °f, 7-301 mg/L (CaO), 12-537 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nome del prodotto
Determinazione della durezza totale dell′acqua in celletta, photometric, 5-215 mg/L (Ca), water hardness 0.7-30.1 °d, water hardness 0.9-37.6 °e, water hardness 1.2-53.7 °f, 7-301 mg/L (CaO), 12-537 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 25 tests
Analiti specifici
calcium
Campo di misura
12-537 mg/L (CaCO3)
5-215 mg/L (Ca)
7-301 mg/L (CaO)
water hardness measuring range
0.7-30.1 °d
0.9-37.6 °e
1.2-53.7 °f
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (Phthalein complexone)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Metodo: fotometrico, 5 - 215 mg/L Ca 0,7 - 30,1 °d, 0,9 - 37,6 °e, 1,2 - 53,7 °f 7 - 301 mg/L CaO, 12 - 537 mg/L (CaCO3) Spectroquant®
Il test in cuvetta durezza totale Spectroquant® consente la quantificazione accurata della durezza di campioni di acqua. La durezza totale di un dato campione è determinata dal suo contenuto di sali dei metalli alcalino-terrosi calcio, magnesio, stronzio e bario (““generatori di durezza””).
Dal momento che in generale lo stronzio e il bario sono presenti nelle acque esclusivamente in tracce, la durezza viene definita come contenuto di un′acqua in ioni di calcio, Ca2+, e ioni di magnesio, Mg2+ (““ioni della durezza””).
Metodo applicato: in soluzione neutra, gli ioni calcio e gli ioni magnesio si combinano con il porpora di ftaleina per formare un colorante viola che viene misurato per via fotometrica.
I kit analitici in cuvetta Spectroquant® contengono cuvette rotonde preriempite da 16 mm e tutti i reagenti necessari per eseguire l′analisi secondo la procedura descritta nell′accluso opuscolo di istruzioni.
Tutti i kit di reagenti e i kit per analisi in cuvetta Spectroquant® sono dotati di uno specifico Live ID (codice a barre 2D) che permette il riconoscimento automatico del metodo di test e contiene informazioni essenziali quali il numero di lotto, la data di scadenza e gli aggiornamenti relativi alla taratura automatica.
Note legali
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Test del cloro photometric, 0.010-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Supelco
1.00598
Test del cloro
Aluminium Test photometric, 0.020-1.20 mg/L (Al), Spectroquant®
Supelco
1.14825
Aluminium Test
TOC Cell Test photometric, 5.0-80.0 mg/L (TOC), Spectroquant®
Supelco
1.14878
TOC Cell Test