Documenti fondamentali
1.00164
SAFC
Acido borico
cryst., EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, NF
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Orthoboric acid, Trihydroxidoboron
Scegli un formato
1 KG
61,00 €
25 KG
479,00 €
3 X 1 KG
510,00 €
61,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KG
61,00 €
25 KG
479,00 €
3 X 1 KG
510,00 €
About This Item
Formula condensata:
H3BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
233-139-2
61,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
agenzia
BP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2.6 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® API
Saggio
99.5-100.5% (alkalimetric)
Stato
solid
Potenza
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
49.2 g/L
Densità
1.489 g/cm3 at 23 °C
Densità bulk
400‑600 kg/m3
Anioni in tracce
sulfate (SO42-): ≤0.04%
Cationi in tracce
As: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0015%
applicazioni
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
Temperatura di conservazione
2-25°C
Stringa SMILE
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Applicazioni
Boric acid as an active ingredient is used in ophthalmic drugs, as antiseptic for cuts and burns, as well as antibacterial for dermatological treatments such as acne and athlete foot. Boric acid Emprove® API is manufactured according to ICH Q7 guidelines. A CEP and an US-DMF are available.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Applicazioni
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
API Information Package
Gratis - Registrati per scaricarlo
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.