Vai a
B6768
Acido borico
BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
90,20 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
139,00 €
5 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
639,00 €
10 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
749,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
H3BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.83
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38120104
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
EC Number:
233-139-2
MDL number:
Assay:
≥99.5%
Concentration:
≥99.5%
Form:
powder
Grade:
Molecular Biology
90,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor pressure
2.6 mmHg ( 20 °C)
product line
BioReagent
assay
≥99.5%
form
powder
concentration
≥99.5%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
pH
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 40 mg/mL, clear, colorless
density
1.49 g/cm3 at 23 °C
cation traces
Fe: ≤5 ppm, Mg: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.05, λ: 280 nm Amax: 0.05
foreign activity
DNase, RNase, and protease, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
InChI key
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
General description
L′acido borico è un acido di Lewis monobasico debole (accettore di coppie di elettroni) che reagisce con gli alcoli in maniera reversibile. In virtù dei suoi blandi effetti antibatterici e antimicotici, viene impiegato nei prodotti per l′igiene della pelle e per l′igiene intima femminile. L′acido borico viene impiegato nei prodotti oftalmici come tampone. Grazie alla sua struttura molecolare, agisce come un agente lubrificante solido di buona efficacia. L′acido borico trova applicazione nella produzione del vetro, come ritardante di fiamma e come fertilizzante. In biochimica, l′acido borico viene impiegato nelle soluzioni tampone. Dà inoltre luogo ad equilibri complessi in soluzione, con lo ione tetraborato (B4O72-) che risulta essere la specie prevalente. I tamponi borato sono utilizzati nei sistemi di elettroforesi discontinua e di elettroforesi capillare per la separazione di proteine e acidi nucleici.
Application
L′acido borico è stato usato:
  • per la preparazione del tampone borato per la quantificazione dei gruppi amminici primari sulla superficie di nanocapsule
  • per lo studio dei suoi effetti sul cambiamento epigenetico
  • per la stima delle proteine in piante piante del genere Agropyron (wheatgrass) con il metodo Kjeldahl
Utilizzato per promuovere le amidazioni di acidi carbossilici e ammine in quantità catalitiche. Questa tecnologia evita il requisito di preattivazione dell′acido carbossilico o l′uso dei reagenti di accoppiamento.
Intensified Azeotropic Distillation: A Strategy for Optimizing Direct Amidation
Features and Benefits
  • Prodotto eco-sostenibile
  • Non tossico 
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B26453114615663
Acido borico BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B6768
Acido borico
Acido borico tablet, 1 g boric acid per tablet
Sigma-Aldrich
B2645
Acido borico
Acido borico puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
31146
Acido borico
Acido borico BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
15663
Acido borico
description
BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
description
tablet, 1 g boric acid per tablet
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., buffer substance, ≥99.8%
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (T)
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
Molecular Biology
concentration
≥99.5%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
assay
≥99.5%
assay
≥95% (titration)
assay
≥99.8%
assay
≥99.5% (T)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
tablet
form
powder or crystals
form
powder or crystals
pH
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
pH
5.1 (25 °C, 1.8 g/L)
pH
3.6-4.0 (20 °C, 4%)
pH
3.6-4.4 (25 °C, saturated solution in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido borico
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Repr. 1B
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
10043-35-3
CAS No.
10043-35-3
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. Hello, I am working on a tissue clearance project with this product. From the literature review, I noticed the use of 4% (wt/vol) SDS to 400mM borate as a crucial step. In the literature, there are ambiguous references to either borate or boric acid.
    1 risposta
    1. The word borate is probably being used to describe a borate buffer. Borate buffers are typically used around pH 9. One could prepare a sodium borate buffer by dissolving this boric acid product in water (to give a solution at approximately pH 5) followed by the addition of sodium hydroxide to bring it up to pH 9. But the more typical approach is to use Sodium tetraborate decahydrate (e.g., Product B9876). Dissolving this Sodium tetraborate decahydrate in water will give a solution that has a pH of approximately 9.3. Then, the Sodium dodecyl sulfate (SDS) could be added to that solution.
      Utile?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  4. How can I find out the expiration date? Lot No : BCCH1940
    1 risposta
    1. Expiration information will be on the certificate of analysis. The certificate of analysis can be accessed by clicking on the "COO/COA" tab under the product photo the product detail page or the scrolling down to the documentation section. Here is a copy of lot BCCH1940 COA: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/B6768-BULKBCCH1940.pdf.
      This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services