Documenti
1.00165
Supelco
Acido borico
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Acido ortoborico, triidrossidoboro
About This Item
Formula condensata:
H3BO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
61.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
Numero indice EU:
233-139-2
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
Tensione di vapore
2.6 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
99.5-100.5% (alkalimetric)
Forma fisica
solid
Potenza
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezze
≤0.005% In methanol insoluble matter
≤0.05% Nonvolatile with methanol
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
49.2 g/L
Densità
1.489 g/cm3 at 23 °C
Densità bulk
400‑600 kg/m3
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0003%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0001%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L′acido borico (prodotto di grado EMSURE®) è utilizzato per analisi regolamentate e applicazioni di laboratorio particolarmente sofisticate. Queste prodotti offrono la massima qualità e un ventaglio di specifiche senza pari, per eliminare qualsiasi incertezza e fornire il controllo totale delle condizioni di test. I prodotti di grado EMSURE® rispettano tutte le normative internazionali e possono essere impiegati in svariate applicazioni.
Applicazioni
L′acido borico può essere impiegato
  • Per la determinazione del contenuto di proteine di campioni di yogurt
  • Nell′analisi immediata di campioni di alghe marine (Caulerpa sp.).
Caratteristiche e vantaggi
  • Le specifiche più complete a livello mondiale
  • Fino a 70 parametri analizzati
  • Purezza eccezionale
  • Valori limite molto bassi
  • Maggiore accuratezza e controllo delle analisi
  • Ottimizzati per analisi particolarmente critiche e rigorose
  • Ideali per lo sviluppo di metodi
  • Nessuna interferenza o contaminazione dovuta a impurezze non note
Risultati analitici
Analisi (alcalimetrica): 99,5 - 100,5%
Identità: conforme al test
Aspetto della soluzione: conforme al test
pH (3,3%, acqua): 3,8 - 4,8
Cloruro (Cl): ≤ 0,0003%
Fosfato (PO₄) ≤ 0,0005%
Solfato (SO₄): ≤ 0,0005%
Solubilità in etanolo: conforme al test
Sostanze insolubili in metanolo: ≤ 0,005%
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 0,0005%
Ca (Calcio): ≤ 0,002%
Fe (Ferro): ≤ 0,0001%
Pb (Piombo): ≤ 0,001%
Impurità organiche: conforme al test
Non volatile con metanolo: ≤ 0,05%
Corrisponde a ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acido borico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1076341
Acido borico
Acido borico BioXtra, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
B7660
Acido borico
Acido borico 99.97% trace metals basis
Sigma-Aldrich
339067
Acido borico
Acido borico BioUltra, for molecular biology, ≥99.5% (T)
Sigma-Aldrich
15663
Acido borico
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.