01991
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
≥95% (TLC)
Sinonimo/i:
1-Hexadecanoyl-2-(cis-9-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 3-sn-Phosphatidylethanolamine, 2-Oleoyl-1-palmitoyl, L-β-Oleoyl-γ-palmitoyl-α-cephalin, POPE
Saggio
≥95% (TLC)
Forma fisica
solid
Gruppo funzionale
amine
Tipo di lipide
phosphoglycerides
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP(O)(=O)OCCN)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C39H76NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-39(42)48-37(36-47-49(43,44)46-34-33-40)35-45-38(41)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,37H,3-16,19-36,40H2,1-2H3,(H,43,44)/b18-17+
FHQVHHIBKUMWTI-ISLYRVAYSA-N
Categorie correlate
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3