Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 101,00 € |
500 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 296,00 € |
Informazioni su questo articolo
101,00 €
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (TLC)
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20+/t40-/m1/s1
InChI key
WTJKGGKOPKCXLL-RYDYYDTQSA-N
General description
Application
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99.0% (TLC) | description ≥95.5% (GC), ≥98% (TLC) | description Avanti Research™ - A Croda Brand | description Avanti Research™ - A Croda Brand |
| assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥98% (TLC), ≥95.5% (GC) | assay >99% (TLC) | assay >99% (TLC) |
| biological source synthetic | biological source - | biological source - | biological source - |
| functional group phospholipid | functional group - | functional group - | functional group - |
| form powder | form powder | form chloroform solution | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?