850360C
Avanti
17:0 PC
1,2-diheptadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
Sinonimo/i:
PC(17:0/17:0)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
>99% (TLC)
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 1 × 2.5 mL (850360C-25mg)
pkg of 2 × 20 mL (850360C-1g)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 850360C
Concentrazione
10 mg/mL (850360C-25mg)
25 mg/mL (850360C-1g)
Tipo di lipide
cardiolipins
phospholipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C42H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-41(44)48-38-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)51-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h40H,6-39H2,1-5H3
RTWAYAIMWLNAJW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK 3