Documenti fondamentali
700186M
Avanti
17:0 cholesteryl ester
cholest-5-en-3β-yl heptadecanoate, methylene chloride solution
Sinonimo/i:
cholesteryl heptadecanoate; 110864
Scegli un formato
1 MG
193,00 €
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 MG
193,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C44H78O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
639.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
193,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
>99% (TLC)
Stato
methylene chloride solution
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mL (700186M-1mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand 700186M
Concentrazione
1 mg/mL (700186M-1mg)
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O([C@H]1CC[C@@]2([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC=C2C1)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C44H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-24-42(45)46-37-29-31-43(5)36(33-37)25-26-38-40-28-27-39(35(4)23-21-22-34(2)3)44(40,6)32-30-41(38)43/h25,34-35,37-41H,7-24,26-33H2,1-6H3/t35-,37+,38+,39-,40+,41+,43+,44-/m1/s1
PPQNZVDOBYGOLY-BFGJSWSOSA-N
Descrizione generale
17:0 cholesteryl ester (cholesteryl heptadecanoate) is a lipid present in the seeds of Persea grattisima and Chrysophyllum albidum.[1]
Applicazioni
17:0 cholesteryl ester (cholesteryl heptadecanoate) has been used as an internal standard in mass spectrometry imaging (MSI).[2] It may be used:
  • in the egg yolk lipid extraction as an internal standard for mass spectroscopy analysis[3]
  • as a reference internal standard for plasma lipid determination using thin layer chromatography (TLC)[4]
  • as an external standard in liquid chromatography-tandem mass spectrometry[5]
Confezionamento
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (700186M-1mg)
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
The classification of fatty acids of lipids from seeds of Persea grattisima Miller and Chrysophyllum albidum G. Don.
Sam SM and Mensah SI
Ife Journal of Science, 19(2), 447-451 (2017)
Mirjam Visscher et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 30(9), 1790-1800 (2019-06-30)
Atherosclerosis is a lipid and inflammation-driven disease of the arteries that is characterized by gradual buildup of plaques in the vascular wall. A so-called vulnerable plaque, consisting of a lipid-rich necrotic core contained by a thin fibrous cap, may rupture
Xiao-Fei Guo et al.
Prostaglandins, leukotrienes, and essential fatty acids, 102033-102033 (2019-11-20)
This study aimed to compare eicosapentaenoic acid (EPA), docosapentaenoic acid (DPA) and docosahexaenoic acid (DHA) incorporated into red blood cells (RBC) phospholipids (PL), plasma PL, plasma triglyceride (TAG), and plasma cholesteryl ester (CE) fractions, and the metabolomics profiles in a
Takayuki Sassa et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 32(6), 2966-2978 (2018-02-07)
Lipids secreted from the meibomian gland (meibum) form the superficial layer of the tear film and prevent water evaporation from the ocular surface and infection. Here, we identified the fatty acid (FA) elongases responsible for the synthesis of very long-chain
Ya Xie et al.
Food chemistry, 319, 126547-126547 (2020-03-18)
In this research, a novel ultrasound-assisted extraction (USAE) method using a one-phase solvent (isopropanol, IPA) combined with liquid chromatography-electrospray ionization quadrupole time-of-flight mass spectrometry (LC-ESI-QToF-MS) was developed for exhaustive profiling of egg yolk lipids, which are considered to be essential