860583P
Avanti
12:0 SM (d18:1/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860583P, powder
Sinonimo/i:
N-lauroyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
Stato
powder
Confezionamento
pkg of 1 × 10 mg (860583P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (860583P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860583P-5mg)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research™ - A Croda Brand 860583P
Tipo di lipide
sphingolipids
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C35H71N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-17-18-19-21-22-24-26-28-34(38)33(32-43-44(40,41)42-31-30-37(3,4)5)36-35(39)29-27-25-23-20-15-13-11-9-7-2/h26,28,33-34,38H,6-25,27,29-32H2,1-5H3,(H-,36,39,40,41)/b28-26+/t33-,34+/m0/s1
HZCLJRFPXMKWHR-FEBLJDHQSA-N
Applicazioni
- as a lipid standard in the optimization of the liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) method conditions[1]
- as an internal standard for the quantification of serum cholesterol and triacylglycerol using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) preceded by single-step liquid-liquid extraction method[2]
- as an internal standard for tandem mass spectrometry analysis of lipid species[3]
Confezionamento
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)