Documenti fondamentali
Z223719
Sigma-Aldrich
Aldrich® mini gas bubbler
capacity 4 mL
Sinonimo/i:
bubblers, scientific bubblers
Scegli un formato
1 EA
106,00 €
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
106,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
106,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Capacità
4 mL
Descrizione generale
For bubble counting.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. What is the diameter of the inlet and outlet? What is the inner diameter of the hose that I need to connect it.
    1 risposta
    1. Please see the image below regarding the dimensions of this product. 1/4” is equivalent to approximately 6mm, and 9mm is equivalent to approximately 3/8”. The type of tubing needed will depend on the I.D.