Documenti fondamentali
916773
Sigma-Aldrich
Tip caps for cartridges
one size, blue, 50/box
Sinonimo/i:
3d bioprinting consumables
Scegli un formato
1 EACH
22,00 €
22,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
22,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.23
22,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
End caps (50/box), blue
Suitable for 3mL cartridge
Livello qualitativo
Applicazioni
Tip caps have a large knurled gripping surface that simplifies attachment, and a vent that prevents air from being introduced into the syringe barrel during installation. The gripping action of the tip cap is designed to maximize the seal and yet be easilyremoved by the user. End caps and tip caps provide an airtight seal that allows you to prefill cartridges or seal partially used syringes between shifts.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)