Documenti fondamentali
Z551856
Sigma-Aldrich
Aldrich® gas bubbler with SafetyBarb® hose connectors
capacity 4 mL, For bubble counting
Sinonimo/i:
bubblers, scientific bubblers
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Capacità
4 mL
Descrizione generale
For bubble counting. Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)