Documenti fondamentali
57098
Supelco
Female Luer Cap
polypropylene, configured for capping luer tips, pkg of 12 ea
Sinonimo/i:
Luer Plugs & Caps
Scegli un formato
12 EA
31,10 €
31,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
31,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
31,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Materiali
polypropylene
Confezionamento
pkg of 12 ea
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
Compatibilità
configured for capping luer tips
for use with Supelco Visidry Drying Attachment
Descrizione generale
Use to close Luer port. Polypropylene.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)