Documenti fondamentali
Z101214
Sigma-Aldrich
Aldrich® in-line bubbler
capacity 5-7 mL
Sinonimo/i:
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
Scegli un formato
1 EA
134,00 €
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
134,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
134,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Capacità
5-7 mL
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Dear Sigma Aldrich team, can you please specify the dimensions of this bubbler? Especially the diameter of the inner and outer tubes.
    1 risposta
    1. The height of the bubbler is 205 MM, the T-cross has an outer diameter of 8 MM and a inner diameter of 5.2 MM. The side arm has an outer diameter of 8 MM and a inner diameter of 4.8 MM.