Documenti fondamentali
Z223352
Sigma-Aldrich
Aldrich® in-line oil bubbler
joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
bubblers, in-line bubblers, scientific bubblers
Scegli un formato
1 EA
150,50 €
150,50 €
Prezzo di listino215,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
150,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
150,50 €
Prezzo di listino215,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Capacità
10 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
For precise N2 pressure control during inert atmosphere reactions. Connect reaction vessel to in-line joint or use with a ballast bulb to keep pressure constant.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2