Documenti fondamentali
Z530344
Sigma-Aldrich
Aldrich® reaction vessel bubbler
joint: ST/NS 19/22
Scegli un formato
1 EA
158,00 €
158,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
158,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
158,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS19/22
Capacità
5-7 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Excellent for closing off a reaction vessel from the atmosphere.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)