Documenti fondamentali
Z114030
Sigma-Aldrich
Wheaton glass serum bottle
volume 10 mL, amber, O.D. 20 mm, diam. × H 23 mm × 47 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
borosilicate glass bottle
Descrizione
USP Type I
Caratteristiche
autoclavable
closure type crimp top vial
D.E.
20 mm
Capacità
10 mL
diam. × alt.
23 mm × 47 mm
Volume
10 mL
Colore
amber
Raccordi
opening for 20 mm
Descrizione generale
It is autoclavable, easy sterilization, is used to contain substances to prevent contamination.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)