Documenti fondamentali
Z169153
Sigma-Aldrich
Aldrich® large glass beaker
capacity 10 L
Sinonimo/i:
Large Glass Beaker
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass
Caratteristiche
graduations: no
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
Alt. × diam. est.
340 mm × 225 mm
Capacità
10 L
Descrizione generale
Heavy-wall, borosilicate glass, non-graduated.
Altre note
Browse all glass beakers
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2