Documenti fondamentali
Z188794
Sigma-Aldrich
Wheaton sample vials
amber, volume 8 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 17 mm × 61 mm
Scegli un formato
200 EA
104,50 €
104,50 €
Prezzo di listino209,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 EA
104,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121806
NACRES:
NB.11
104,50 €
Prezzo di listino209,00 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
amber borosilicate glass vial
Caratteristiche
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 200 ea
Dimens. tappo
15 - 425
diam. × alt.
17 mm × 61 mm
Volume
8 mL
Colore
amber
Raccordi
thread for 15-425
Descrizione generale
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)