The hole diameter for this stopper is 9.5mm. Other dimentions are as follows:
Upper diameter - 41.1mm
Lower diameter - 33.3mm
Height - 25.4mm
XX1014708
Tappo Millipore per filtrazione sotto vuoto
No. 8, Perforated, Silicone with parylene coating, 5/PK
Sinonimo/i:
Tappo di filtrazione Millipore, Tappo per vuoto
Scegli un formato
188,00 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
188,00 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
parylene coating
silicone
tecniche
vacuum filtration: suitable
Diametro
41 mm
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Tappo, n. 8, forato, silicone rivestito in parylene, 5 pz.
Questi prodotti ausiliari sono stati concepiti per consentire la sostituzione delle parti contenute nei kit per filtrazione sottovuoto in vetro Millipore o per consentire l′impiego di configurazioni alternative.
Questo articolo è una parte ausiliaria dei kit di portafiltri in vetro Millipore classici da 47 mm.
Applicazioni
Certificati d'analisi (COA)
Possiedi già questo prodotto?
-
What is the inner diameter of the cap hole?
1 risposta-