Documenti fondamentali
W285609
Sigma-Aldrich
α-Phellandrene
≥75%, stabilized
Sinonimo/i:
2-Methyl-5-(1-methylethyl)-1,3-cyclohexadiene
Scegli un formato
W285609-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
133,00 €
8 KG
632,00 €
20 KG
1.540,00 €
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
W285609-SAMPLE-K
47,40 €
1 KG
133,00 €
8 KG
632,00 €
20 KG
1.540,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Numero FEMA:
2856
Numero CE:
N° CoE:
2117
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
1.006
NACRES:
NA.21
Organolettico:
spicy; woody
Grado:
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
Allergene alimentare:
no known allergens
47,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi maggiori informazioni
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
Halal
Kosher
Conformità normativa
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥75%
Attività ottica
[α]20/D −139 to −110°, neat
contiene
alpha-tocopherol as additive
Indice di rifrazione
n20/D 1.474 (lit.)
Densità
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
spicy; woody
Stringa SMILE
CC(C)C1CC=C(C)C=C1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3
OGLDWXZKYODSOB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Does green mean clean Volatile organic emissions from regular versus green cleaning products.: This research compares the volatile organic compound (VOC) emissions from conventional and green cleaning products, identifying a-phellandrene as a common component. The findings highlight the environmental impact of green products and their effectiveness (Harding-Smith et al., 2024).
  • RNA-Seq-Based Transcriptomics and GC-MS Quantitative Analysis Reveal Antifungal Mechanisms of Essential Oil of Clausena lansium (Lour.) Skeels Seeds against Candida albicans.: The study uses RNA-Seq and GC-MS to investigate the antifungal properties of Clausena lansium essential oil, which contains a-phellandrene, against Candida albicans, providing insights into its potential therapeutic applications (Ma et al., 2023).
  • Unveiling the Anti-Cholera and Active Diabetic Renoprotective Compounds of Maqian Essential Oil: A Computational and Molecular Dynamics Study.: This study identifies a-phellandrene as an active compound in Maqian essential oil with anti-cholera and renoprotective effects, suggesting its potential for treating cholera and protecting against diabetic renal damage (Dahab et al., 2023).
  • Electrophysiological and Behavioral Responses of Batocera horsfieldi Hope to Volatiles from Pistacia chinensis Bunge.: This research examines the responses of Batocera horsfieldi to volatiles, including a-phellandrene, from Pistacia chinensis. The findings have implications for pest management strategies using natural volatiles (Fan et al., 2023).
Esclusione di responsabilità
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
47 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Myrcene analytical standard
Supelco
64643
Myrcene
α-Pinene 98%
Sigma-Aldrich
147524
α-Pinene
α-Terpinene analytical standard
Supelco
95652
α-Terpinene
Sabinene phyproof® Reference Substance
PHL82342
Sabinene
β-Pinene phyproof® Reference Substance
PHL89335
β-Pinene
Myrcene technical grade
Sigma-Aldrich
M100005
Myrcene
Huai-sheng Hu et al.
Zhong yao cai = Zhongyaocai = Journal of Chinese medicinal materials, 32(1), 67-70 (2009-05-19)
The chemical constituents and antimicrobial activity of the essential oil from Acanthopanax brachypus were studied. The essential oil was extracted from the stem of A. brachypus by steam distillation, and its antimicrobial activity was tested in vitro. The chemical constituents
M Miyazawa et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(7), 2893-2895 (2000-07-18)
gamma-Terpinene was mixed in artificial diet at a concentration of 1 mg/g of diet, and the diet was fed to the last instar larvae of common cutworm (Spodoptera litura). Metabolites were recovered from frass and analyzed spectroscopically. gamma-Terpinene was transformed
Gökalp İşcan et al.
Chemistry & biodiversity, 9(8), 1525-1532 (2012-08-18)
Terpene derivatives converted by microbial biotransformation constitute an important resource for natural pharmaceutical, fragrance, and aroma substances. In the present study, the monoterpene α-phellandrene was biotransformed by 16 different strains of microorganisms (bacteria, fungi, and yeasts). The transformation metabolites were
David F Lima et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 64(2), 283-292 (2012-01-10)
The aim of this work was to investigate the antinociceptive property of α-phellandrene (α-PHE) in experimental nociception models and possible mechanisms involved. Mass spectrometry was used to evaluate the purity and molecular mass of α-PHE. Macrophages from mice peritoneal cavity
S Foss et al.
Systematic and applied microbiology, 21(2), 237-244 (1998-08-15)
Four pseudomonad strains 51Men, 54Pin, 62Car and 65Phen were recently isolated on the monoterpenes (+)-menthene, alpha-pinene, 2-carene and alpha-phellandrene as sole carbon source and nitrate as electron acceptor. These bacteria were characterised. The motile, mesophilic, Gram-negative rods had a strictly
Protocolli
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis